Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł |
Informacje o tej pozycji
165,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
51 °C/19 mmHg (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)C(C)Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChI key
ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 99% | description 99 atom % 13C |
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay - |
| solubility water: insoluble | solubility H2O: soluble, chloroform: soluble, benzene: soluble, diethyl ether: soluble, alcohol: soluble | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.497 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.412 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.394 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.7 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 51 °C/19 mmHg (lit.) | bp 135-136 °C/50 mmHg (lit.) | bp 156-160 °C (lit.) | bp 203 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?