Przejdź do
476404
2-Chloropentane
95%
Synonim(y):
1-Methylbutyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
489,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(Cl)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-885-7
MDL number:
Assay:
95%
489,00 zł
Cena katalogowa652,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
94-95 °C/747 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
CCCC(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NFRKUDYZEVQXTE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
639842331260901158
description
95%
description
95%
description
95%
description
≥95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.987
bp
94-95 °C/747 mmHg (lit.)
bp
156 °C (lit.), 37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
bp
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n/D 1.441
functional group
chloro, alkyl halide
functional group
bromo, ether
functional group
hydroxyl, ether
functional group
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
625-29-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)