117811
1-Bromopentane
98%
Synonim(y):
n-Amyl bromide, Pentyl bromide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
130 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: miscible
gęstość
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C