Merck
155136
Sigma-Aldrich
Chlorocyclopentane
99%
Synonim(y):
Cyclopentyl chloride
Wybierz wielkość
100 G
285,00 zł
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
285,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.58
Beilstein:
1900557
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Cl/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorocyklopentan został użyty do przygotowania diastereomerycznych produktów aktywacji[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Andrew J Vetter et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(30), 10742-10752 (2009-04-03)
Several halogenated substrates are found to participate in C-H bond cleavage reactions with the photochemically generated fragment [Tp'Rh(CNR)] (Tp' = hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borate; R = CH(2)CMe(3)). Reaction with 1- or 3-chloropentane gives only terminal C-H activation products. Reaction with 2-chloropentane gives a
Laura A Mertens et al.
The journal of physical chemistry. A, 122(24), 5418-5436 (2018-05-09)
The relative rates of C-C and C-H β-scission reactions of isobutyl radicals (2-methylprop-1-yl, C4H9) were investigated with shock tube experiments at temperatures of (950 to 1250) K and pressures of (200 to 400) kPa. We produced isobutyl radicals from the