Przejdź do
109746
1-Chloroheptane
99%
Synonim(y):
Heptyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
312,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-070-9
Beilstein/REAXYS Number:
1697159
MDL number:
Assay:
99%
312,75 zł
Cena katalogowa417,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
SMILES string
CCCCCCCCl
InChI
1S/C7H15Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
DZMDPHNGKBEVRE-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Chloroheptane was used in the coupling of a GC to the ICP-MHMS-FPC for the determination of halogenated hydrocarbons and organometallic species.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51778B67570245623
description
99%
description
≥99.5% (GC)
description
99%
description
95%
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−69 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
mp
8-14 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424
refractive index
n20/D 1.4499 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
bp
176 °C (lit.)
bp
180 °C (lit.)
bp
149 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)