Kluczowe dokumenty
238236
o-Phenylenediamine dihydrochloride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(NH2)2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.06
Beilstein:
3912045
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Polecane produkty
Próba
99%
mp
258 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Klucz InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
o-Phenylenediamine dihydrochloride (OPD) is a chromogenic substrate that can be used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures as it utilizes horseradish peroxidase conjugates. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3N HCl or 3M H2SO4 and read at 492 nm.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?