Przejdź do
N6876
Nitrotetrazolium Blue chloride
≥90.0% (HPLC)
Nitrotetrazolium Blue chloride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
2,2′-bis(4-Nitrophenyl)-5,5′-diphenyl-3,3′-(3,3′-dimethoxy-4,4′-diphenylene)ditetrazolium chloride, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride], p-Nitro-Blue tetrazolium chloride, p-Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
10 x 10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C40H30N10O6 · 2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
817.64
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4115923
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤10% solvent
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for dehydrogenases and other oxidases.[1]
Application
  • Nitrotetrazolium Blue chloride has been used to detect the generation of oxygen metabolites in cells.
  • It has been used as a substrate for western blot detection.[2]
  • It has been used for the staining of histological tissue sections.
Biochem/physiol Actions
Nitrotetrazolium blue (NBT), in combination with BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate), is required for the detection of labeled probes in western blots. It is part of the colorimetric detection assay. NBT and BCIP dyes detect alkaline phosphatase activity, thereby generating an insoluble purple dye (diformazan). The dye is visible at areas where the labeled probe has hybridized to its target.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93862N6639T4375
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
assay
>90%
assay
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL (A stock solution at 10mg/ml in water is stable for 1-2 weeks in the dark at 0-4°C.), 2-methoxyethanol: 20 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
impurities
≤10% solvent
impurities
≤10% solvent content, ≤10% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrotetrazolium Blue chloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Which is appropriate N6876 - NBT or 11585029001 - NBT for NADH stain?
    1 answer
    1. None of the NBT products have been specifically approved for NADH procedures.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA, USA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Outstanding Quality and Consistency
    Consistent source of NBT for our clinical muscle panel run. Quality chemical for multiple complex diagnostic stains.
    Helpful?