Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(NH2)2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
o-Phenylenediamine dihydrochloride, tablet, 4 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Phenylenediamine dihydrochloride (OPD) is a chromogenic substrate that can be used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures as it utilizes horseradish peroxidase conjugates. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3N HCl or 3M H2SO4 and read at 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used as a substrate for horseradish-peroxidase-conjugated secondary antibodies in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylenediamine dihydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?