Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
Nazwa produktu
o-Phenylenediamine dihydrochloride, tablet, 15 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a substrate in conventional capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for recombinant hemagglutinin (rHA) protein detection
- as a substrate for the determination of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) immunoglobulin G (IgG) antibodies by ELISA
- as a colorimetric reagent specific for horseradish peroxidase (HRP) activity assessment in an ELISA protocol using SARS-CoV-2 antigens for S protein
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylenediamine dihydrochloride
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?