Przejdź do
213950
Vinyltrimethylsilane
97%
Synonim(y):
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
336,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCHCH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.23
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-042-9
Beilstein/REAXYS Number:
956572
MDL number:
336,75 zł
Cena katalogowa449,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
4.44 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
<3% tetrahydrofuran
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the preparation of trimethylsilylethyl sulfoxides which in the presence of fluoride ion generate sulfenate nucleophiles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
197734217069359998
assay
97%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
55 °C (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
bp
50-51 °C/52 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
vapor pressure
4.44 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyltrimethylsilane
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-11.2 °F
flash_point_c
-24 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
754-05-2 + 109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?