Merck
175560
Sigma-Aldrich
Triethoxyvinylsilane
97%
Synonim(y):
(Triethoxysilyl)ethylene, Vinyltriethoxysilane
Wybierz wielkość
100 ML
325,00 zł
500 ML
997,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
325,00 zł
500 ML
997,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHSi(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.31
Beilstein:
1767229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
62-63 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triethoxyvinylsilane(TEVS) is a silane coupling agent and an adhesion promoter which can be used for cross-linking and for providing an insulating layer with good mechanical and thermal properties. [1][2]
Zastosowanie
TEVS can be used in the surface modification of silica nanoparticles (SiNPs) which can be reinforced on linear-low density polyethylene (LLDP) for food packaging applications.[3] It can be encapsulated with different pigments like protoporphrin XI[4] and methylene blue[5] to artificially sensitize the tissues for photodynamic therapy.
Triethoxyvinylsilane (TEVS) was used to modify nano-silica particles[6]and poly (vinyl acetate). [7] TEVS may undergo emulsion copolymerization with styrene (St), butyl acrylate (BA), and methacrylic acid (MAA).[8] The formation of random copolymers of TEVS with styrene (St) has been reported.[9] TEVS may undergo graft polymerization with styrene and methyl methacrylate over different silicates .[10] [11]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pre-treatment of flax fibers for use in rotationally molded biocomposites
Wang, B., Panigrahi, S., Tabil, L., & Crerar, W.
Journal of Reinforced Plastics and Composites, 26(5), 447-463 (2007)
Process optimization for improved adhesion in the grafting of triethoxyvinylsilane on VLDPE via reactive extrusion.
Schaible S, et al.
European Polymer Journal, 107, 9-14 (2018)
Effect of nano-silica loading on barrier and mechanical properties of food packaging based LLDPE film.
Thanakkasaranee S, et al.
Advanced Materials Research, 488, 919-922 (2012)
Effect of Photon Radiations in Semi-Rigid Artificial Tissue Sensitized by Protoporphyrin IX Encapsulated with Silica Nanoparticles.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 305(1), 012014-012014 (2018)
A novel method for the synthesis of polystyrene-graft-silica particles using random copolymers based on styrene and triethoxyvinylsilane.
Applied Surface Science, 257(20), 8581-8586 (2011)