Przejdź do
440221
Vinyltrimethoxysilane
97%
Synonim(y):
(Trimethoxysilyl)ethylene, Ethenyltrimethoxysilane, Trimethoxy(vinyl)silane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHSi(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.23
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-449-8
Beilstein/REAXYS Number:
1099136
MDL number:
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Vinyltrimethoxysilane (VTMS) is a silane coupling agent with silicon and hydroxyl groups that can be used to enhance the wettability and improve the superhydrophobic characteristics of different composites.
Application
VTMS may be used to provide superhydrophobicity to different materials like TiO2, talc, kaolin, magnesium oxide nanoparticles, ammonium phosphate, and PEDOT. It modifies the surface by capping the material and creates a protective layer that is water resistant and can be used in major coating industries.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyltrimethoxysilane
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2768-02-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)