475149
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
92%, contains 100 ppm BHT as inhibitor
Synonim(y):
(3-Acryloyloxypropyl)trimethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
Próba
92%
zawiera
100 ppm BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
68 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
InChI
1S/C9H18O5Si/c1-5-9(10)14-7-6-8-15(11-2,12-3)13-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
Klucz InChI
KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
253.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
123 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter