Merck
232785
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) oxide
powder, ≤25 μm, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Tungstic anhydride
About This Item
Wzór liniowy:
WO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
≤25 μm
gęstość
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
Klucz InChI
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek wolframu(VI), znany również jako trójtlenek wolframu, to związek chemiczny o wzorze WO3. Nasz materiał jest żółtym krystalicznym ciałem stałym. Jest to wszechstronny materiał o zastosowaniach w urządzeniach elektrochromowych, czujnikach, fotokatalizie, magazynowaniu energii i różnych innych dziedzinach materiałoznawstwa. WO3 jest stosowany w czujnikach gazu i wilgotności ze względu na jego wrażliwość na różne gazy. Jest również wykorzystywany jako materiał wyjściowy do syntezy wolframianów, które mają zastosowanie w luminoforach rentgenowskich i separacji minerałów.
Zastosowanie
  • Dostrajanie właściwości fotoluminescencyjnych warstw WO(3) poprzez dostosowanie warunków formowania warstw..: Niniejsze badania dotyczą właściwości fotoluminescencyjnych warstw tlenku wolframu(VI) (WO3) i sposobu ich regulacji poprzez zmianę warunków formowania warstw. Takie dostosowanie właściwości może mieć znaczące zastosowanie w magazynowaniu energii i materiałach akumulatorowych ze względu na ulepszone właściwości elektrochemiczne, które można osiągnąć (Petruleviciene et al., 2020).
  • Rozkład kwasu mrówkowego przy użyciu nanocząstek AgPd wspartych tlenkiem wolframu(VI)...: W niniejszym badaniu zbadano właściwości katalityczne nanocząstek srebra i palladu (AgPd) na bazie tlenku wolframu(VI) (WO3) w procesie rozkładu kwasu mrówkowego. Odkrycia podkreślają potencjalne zastosowania przemysłowe WO3 w reakcjach chemicznych i systemach magazynowania energii (Akbayrak, 2019).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.