Merck
223794
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxide
≥98%
Synonim(y):
Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Vandia
Wybierz wielkość
100 G
275,00 zł
500 G
918,00 zł
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
275,00 zł
500 G
918,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
V2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
690 °C (lit.)
gęstość
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
Klucz InChI
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Vanadium(V) oxide is used as an oxidation catalyst for the oxidation of glyoxal to glyoxylic acid.[1]
Zastosowanie
Selective ammoxidation catalysts for such reactions as conversion of toluene to benzonitrile or propylene to acrylonitrile were prepared by a sol-gel method from V2O5, Sb2O3 and high purity hydrogen peroxide.[2] Preparation of new stabilized, oxide ion-conducting, bismuth vanadate phases by a microwave assisted method, fromV2O5, Bi2O3 and other solid oxides, was reported. These ceramics show promise in solid oxide fuel cells, water-vapor electrolyzers and oxygen sensors.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V2O5/C catalyst for liquid phase oxidation of glyoxal to glyoxylic acid
Niu Y and Li R
Science China: Chemistry, 52, 1057-1062 (2019)
Hongchang Pang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(15), 1536-1538 (2013-01-17)
A template-free strategy is exploited to bottom-up synthesize yolk-shell vanadium oxide through a two-step spontaneous assembly of hydrolytically formed subunits in a one-pot process. The unique structured vanadium pentoxide exhibits excellent cathode performance for lithium ion batteries.
M Gruber et al.
The Journal of chemical physics, 138(9), 094704-094704 (2013-03-15)
Extended cluster models together with density-functional theory are used to evaluate geometric, energetic, and electronic properties of different adsorbate species that can occur at a vanadium oxide surface where the selective catalytic reduction (SCR) of NO in the presence of
Xinyi Chen et al.
ACS nano, 6(9), 7948-7955 (2012-08-09)
A multiwall carbon nanotube (MWCNT) sponge network, coated by ALD V(2)O(5), presents the key characteristics needed to serve as a high-performance cathode in Li-ion batteries, exploiting (1) the highly electron-conductive nature of MWCNT, (2) unprecedented uniformity of ALD thin film
Chunhua Han et al.
Nano letters, 12(9), 4668-4673 (2012-08-07)
Rational assembly of unique complex nanostructures is one of the facile techniques to improve the electrochemical performance of electrode materials. Here, a substrate-assisted hydrothermal method was designed and applied in synthesizing moundlily like radial β-AgVO(3) nanowire clusters. Gravitation and F(-)
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the particle size of the 223794-100G Vanadium Oxide?
    1 answer
    1. This material particle size will be 850 um or less.
      Helpful?
  4. What is Product 223794, Vanadium(V) oxide, soluble in?
    1 answer
    1. According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry (ed. 13, 9987), one gram dissolves in approximately 125 mL of water. It is soluble in concentrated acids, forming red to yellow solutions; soluble in alkalies, forming vanadates; it is insoluble in alcohol.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the density of Product 223794, Vanadium(V) oxide?
    1 answer
    1. The reported density is 3.35 g/mL at 25°C(lit.)