Merck
196061
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid
98%
Wybierz wielkość
25 G
108,00 zł
108,00 zł
Cena katalogowa216,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
108,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
108,00 zł
Cena katalogowa216,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
192-194 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-metoksy-3-nitrobenzoesowy został użyty do syntezy:
  • BIPHEP-1-OMe [BIHEP= (2,2′-bis(difenylofosfino)bifenyl)], prekatalizator redukcyjnego sprzęgania butadienu z aldehydami[1]
  • analogi musztardy anilinowej o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jason R Zbieg et al.
Advanced synthesis & catalysis, 352(14-15), 2416-2420 (2010-12-18)
Exposure of alcohols 1a-1i to butadiene in the presence of a cyclometallated iridium catalyzed derived from allyl acetate, 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid and BIPHEP (2,2'-bis(diphenylphosphino)biphenyl) results in hydrogen transfer to generate aldehyde-allyliridium pairs, which engage in C-C coupling to form products of
B G Choi et al.
Archives of pharmacal research, 21(2), 157-163 (1999-01-06)
Several aniline mustard analogues were obtained by introducing N,N-bis(2-chloroethyl)amino moiety to phenyl ring of A10 analogues in order to increase reactivity of A10 analogs and selectivity into DNA. The in vitro antitumor activity of synthesized compounds was evaluated using five