The particle size of this product is not determined.
Kluczowe dokumenty
204781
Tungsten(VI) oxide
powder, 99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Tungstic anhydride
Wybierz wielkość
646,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
646,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder
gęstość
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
Klucz InChI
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
It can also be used to prepare double perovskite materials for variousapplications.
Zastosowanie
- Coordination complexes of the tungsten (VI) oxide fluorides WOF4 and WO2F2 with neutral oxygen-and nitrogen-donor ligands: This study explores the coordination chemistry of tungsten(VI) oxide fluorides, which could be significant for researchers interested in the reactivity and applications of tungsten complexes (Levason et al., 2016).
- Aerosol-assisted chemical vapor deposition of tungsten oxide films and nanorods from oxo tungsten (VI) fluoroalkoxide precursors: The study explores the deposition processes for creating tungsten oxide films and nanorods, relevant for applications in electronics and nanotechnology (Kim et al., 2015).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
-
Guten Tag, ich möchte gerne wissen, wie groß die Pulver sind?