Merck
636908
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated glass slide, rectangular
surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide
Synonim(y):
ITO, ITO coated slide, rectangular
Wybierz wielkość
10 PKG
2240,00 zł
25 PKG
4810,00 zł
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 PKG
2240,00 zł
25 PKG
4810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
In2O3 · (SnO2)x
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rezystywność powierzchniowa
30-60 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
przepuszczalność
>84%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
ciąg SMILES
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Właściwości fizyczne
Thickness of ITO coating is 300-600 Å.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leah V Sibener et al.
Cell, 174(3), 672-687 (2018-07-28)
TCR-signaling strength generally correlates with peptide-MHC binding affinity; however, exceptions exist. We find high-affinity, yet non-stimulatory, interactions occur with high frequency in the human T cell repertoire. Here, we studied human TCRs that are refractory to activation by pMHC ligands despite
Produkty
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Organic Semiconductor Laser Materials
Pochodne bis-styrylobenzenu mają obiecujące właściwości w zakresie niskich progów laserowania. Omówiono rozważania projektowe dotyczące cząsteczek emitujących światło organiczne.
Zobacz wszystko
Questions
  1. Is the glass coated with ITO on one side or both sides?
    1 answer
    1. The glass is ITO coated on one side. The coated side may be determined by holding the glass to the light. It will appear lightly opaque and may display a slight difference in color.