Merck
400505
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) oxide
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Dwutlenek wolframu
Wybierz wielkość
10 G
485,00 zł
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
485,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
WO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tungsten
wielkość cząstki
−100 mesh
ciąg SMILES
O=[W]=O
InChI
1S/2O.W
Klucz InChI
DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes