Merck
232254
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
High-boiling aprotic solvent., 99%
Synonim(y):
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, CHP, N-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, N-Cyclohexyl-2-pyrrolidone, N-Cyclohexylpyrrolidinone, N-Cyclohexylpyrrolidone
Wybierz wielkość
100 G
175,00 zł
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
175,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.25
Beilstein:
121832
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.05 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCN1C2CCCCC2
InChI
1S/C10H17NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2
Klucz InChI
PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
285.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
141 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karina Milagros Cui et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(7), 2300-2308 (2011-06-10)
The facile preparation of poly (N-vinyl carbazole) (PVK) and multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) solution and conjugated polymer network (CPN) nanocomposite film is described. The stable solutions of PVK/MWNT were prepared in mixed solvents by simple sonication method, which enabled successful
P J Becci et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 4(4), 587-593 (1984-08-01)
Teratogenesis studies were performed in rats and rabbits given N-cyclohexyl-2-pyrrolidone, an aprotic solvent used in chemical processing. Dosages of 0, 15, 50, 150, or 500 mg N-cyclohexyl-2-pyrrolidone/kg body wt/day were administered by gavage to groups of 25 pregnant Sprague-Dawley rats
Extraction of aromatics from petroleum naphtha reformate by a 1-cyclohexyl-2-pyrrolidone/ethylene carbonate mixed solvent.
Radwan GM, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 36(2), 414-418 (1997)
E Q Lawson et al.
The Journal of biological chemistry, 259(5), 2910-2912 (1984-03-10)
The compound N-cyclohexyl-2-pyrrolidone contains a substantial apolar region as well as a peptide bond-like moiety. This solvent, therefore, provides a useful model for protein interiors. Under certain conditions of temperature and salt concentration, cyclohexylpyrrolidone forms a two-phase system with water.
Lothar Schwarz et al.
Journal of forensic sciences, 52(3), 649-655 (2007-04-26)
A new method for enhancement of ninhydrin or 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)-treated latent fingerprints on thermal paper will be described. Most thermosensitive surfaces of thermal paper become dark when treated with DFO or ninhydrin petroleum ether (NPB) solution. This effect minimizes contrast