Przejdź do
330477
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone
98%
Synonim(y):
1-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-oxopyrrolidine, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethanol, 2-Hydroxyethylpyrrolidin-2-one, N-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone, N-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
519,00 zł
389,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-359-4
Beilstein/REAXYS Number:
112181
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
140-142 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO2/c8-5-4-7-3-1-2-6(7)9/h8H,1-5H2
InChI key
WDQFELCEOPFLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone serves as a versatile heterocyclic building block in the synthesis of pharmaceutical compounds.
Application
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone (HEP) can be used as a starting material for the preparation of chemical intermediates such as 1-vinylpyrrolidinone , 1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-pyrrolidinone , 1-(2-bromoethyl)-2-pyrrolidinone.
It can also be used as a building block in the synthesis of hexakis[2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethoxy]cyclotriphosphazene by a nucleophilic substitution reaction with hexachlorocyclotriphosphazene.
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone may be used in chemical synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M79700H29404H28807
description
98%
description
98%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
140-142 °C/3 mmHg (lit.)
bp
248 °C (lit.)
bp
79-81 °C/13 mmHg (lit.)
bp
246 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4713
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)