Merck
T24503
Sigma-Aldrich
Tetramethylurea
99%
Synonim(y):
1,1,3,3-Tetramethylurea, TMU
Wybierz wielkość
5 G
80,50 zł
100 G
325,00 zł
80,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
80,50 zł
100 G
325,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
773898
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
gęstość
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
Klucz InChI
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Zastosowanie
  • Role of Tetramethylurea in Synthesizing Mesoporous Alumina: Tetramethylurea was used to synthesize mesoporous alumina via a hydrothermal method, affecting pore structure and thermal stability (Ghosh et al., 2014).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Y L A Rezus et al.
Physical review letters, 99(14), 148301-148301 (2007-10-13)
We have used femtosecond midinfrared spectroscopy to study the orientational mobility of water molecules in the hydration shells of hydrophobic groups. Our results show that hydrophobic groups are surrounded by a number of water molecules that display much slower orientational
F A Sylvester et al.
Infection and immunity, 64(4), 1420-1425 (1996-04-01)
Piliated Burkholderia (formerly Pseudomonas) cepacia from sputa of cys tic fibrosis patients in Toronto, Canada, were shown earlier to bind to purified mucins and to a protein receptor on epithelial cells via a 22-kDa adhesin located on unique cable pili.
Klaas-Jan Tielrooij et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(44), 15671-15678 (2010-10-19)
We study the influence of the amphipilic compound tetramethylurea (TMU) on the dynamical properties of water, using dielectric relaxation spectroscopy in the regime between 0.2 GHz and 2 THz. This technique is capable of resolving different water species, their relative
Marcelo A da Silva et al.
Biophysical chemistry, 99(2), 129-141 (2002-10-16)
Rheological properties of lysozyme viscoelastic matrices resulting from a sol-gel transition taking place in organic/aqueous media at room temperature were investigated. Gel-like structures, of transparent appearance, developed out of lysozyme (5.0 mmol/dm(3)) dispersed in tetramethylurea (TMU)/water binary mixtures, at TMU
Y L A Rezus et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(11), 2355-2361 (2008-02-16)
We use mid-infrared pump-probe spectroscopy to study the ultrafast dynamics of HDO molecules in mixtures of tetramethylurea (TMU) and water. The composition of the studied solutions ranges from pure water to an equimolar mixture of water and TMU. We find
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?