The average particle size is not determined for this product. However, the maximum particle size is 150 µm.
Kluczowe dokumenty
204757
Titanium(IV) oxide, rutile
≥99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Titanium dioxide
Wybierz wielkość
1070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1070,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.98% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
gęstość
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Chemical stability
- Non-toxicity
- Excellent stability against photocorrosion
- Ease of further functionalization
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
-
What is the average particle size of this product?