Merck
232130
Sigma-Aldrich
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
97%
Synonim(y):
BTI, Iodobenzene I,I-bis(trifluoroacetate), PIFA
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3CO2)2IC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.04
Beilstein:
764767
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
121-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
Klucz InChI
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant or reagent for:
  • Pummerer-like reactions
  • Chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers
  • Mediating oxidative cycloisomerization
  • Tosyloxylation of anilides
Used for the direct α-hydroxylation of ketones under acidic conditions. Also employed as a p-fluorination reagent of 4-alkylphenols in the presence of HF·pyridine (cat. no. 184225) for synthesis of 4-fluorocyclohexa-2,5-dienones.
Reagent for the oxidation of N-acylhydrazones to 1,3,4-oxadiazoles. Promotes the cyclization of styryl amines to N-alkyl or N-aryl indoles.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 35, 2541-2541 (1994)
Tetrahedron Letters, 33, 6065-6065 (1992)
Yunfei Du et al.
Organic letters, 8(26), 5919-5922 (2006-12-15)
[Structure: see text] A variety of N-arylated and N-alkylated indole derivatives were synthesized by way of a phenyliodine bis(trifluoroacetate) (PIFA)-mediated intramolecular cyclization. This novel method allows for the construction of an indole skeleton by joining the N-atom on the side
Synthetic Communications, 36, 2927-2927 (2006)
Determination of asparagine and glutamine in polypeptides using bis(I,I-trifluoroacetoxy)iodobenzene.
L M Soby et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 149-153 (1981-05-01)