Kluczowe dokumenty
662283
Bis(tert-butylcarbonyloxy)iodobenzene
97%
Synonim(y):
(Di-tert-butylcarbonyloxyiodo)benzol, 2,2-Dimethylpropanoic acid, phenyliodine complex, Bis(2,2-dimethylpropanoato-O)phenyliodide, Di-(Pivaloyloxy)iodobenzene
Wybierz wielkość
544,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
544,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
mp
104-109 °C
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[I](OC(=O)C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C16H23IO4/c1-15(2,3)13(18)20-17(12-10-8-7-9-11-12)21-14(19)16(4,5)6/h7-11H,1-6H3
Klucz InChI
DZKPLZUSZXYHFB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reagent for:
- Preparation of α,β-unsaturated-γ-lactams via Rh-catalyzed C-H amination of allene carbamates, then Ru-catalyzed cyclocarbonylation
- Palladium-catalyzed diamination
- Preparation of functionalized bicyclic heterocyclic compounds by rhodium-catalyzed allene amidation and cyclization
- Preparation of piperidine and pyrrolidine derivatives via copper-catalyzed intramolecular aminoacetoxylation of aminoolefins
- C-H acyloxylation of arenes
- Hypervalent iodine oxidant
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.