Merck
249955
Sigma-Aldrich
Tin(IV) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
Stannic chloride, Tin tetrachloride
Wybierz wielkość
100 ML
320,00 zł
4 X 25 ML
565,00 zł
800 ML
880,00 zł
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
320,00 zł
4 X 25 ML
565,00 zł
800 ML
880,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SnCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: catalyst
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.419 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Tin(IV) chloride shows Lewis acid character[1] and is generally used for the synthesis of SnO2 nanoparticles by sol-gel method.[2]
Zastosowanie
Tin(IV) chloride solution can be used for chloromethylation reaction of polysulfones to develop polymer electrolyte membranes.[3]
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solid-State and Solution Structural Study of Acetylacetone-Modified Tin (IV) Chloride Used as a Precursor of SnO2 Nanoparticles Prepared by a Sol- Gel Route.
Briois V, et al.
Chemistry of Materials, 16(20), 3885-3894 (2004)
Phosphoric acid doped polysulfone membranes with aminopyridine pendant groups and imidazole cross-links.
Hink S, et al.
European Polymer Journal, 72(20), 102-113 (2015)
Molecular addition compounds of tin (IV) chloride. I. Interaction with benzonitriles in benzene solution.
Brown TL and Kubota M
Journal of the American Chemical Society, 83(2), 331-334 (1961)
Glycosidation reactions of silyl ethers with conformationally inverted donors derived from glucuronic acid: stereoselective synthesis of glycosides and 2-deoxyglycosides.
Monika Poláková et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(19), 2518-2521 (2004-05-06)
Colin O'Brien et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(3), 902-909 (2006-11-07)
The reaction of silylated nucleophiles with 6,1-anhydroglucopyranuronic acid (glucuronic acid 6,1-lactones) catalysed by tin(IV) chloride provides 1,2-trans or 1,2-cis (deoxy)glycosides in a manner dependent on the donor structure. The alpha-glycoside was obtained for reactions of the donor with the 2-acyl