Kluczowe dokumenty
661384
2-Iodoxybenzoic acid
contains stabilizer, 45 wt. % (IBX)
Synonim(y):
SIBX, Stabilized IBX
Wybierz wielkość
242,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
242,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
zawiera
stabilizer
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
45 wt. % (IBX)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
Klucz InChI
CQMJEZQEVXQEJB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?