Merck
478075
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(OH)(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
97%
mp
202-207 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
COc1ccc(C=O)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
QPDFBPIHEDAUKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-bromo-3-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd, znany również jako 2-bromo-izowanilina, może być syntetyzowany przez bromowanie 3-hydroksy-4-metoksybenzaldehydu.[1]
Zastosowanie
2-bromo-3-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd (2-bromo-izowanilina) może być stosowany do przygotowania:
  • półkarbazon 2-hydroksy-3-metoksybenzaldehydu (HMBS)[2]
  • 2-cyklopentylo-7-metoksy-1-benzofurano-4-karbaldehyd
  • 3-(benzyloksy)-2-bromo-4-metoksybenzaldehyd[3]
Może być również stosowany jako materiał wyjściowy w całkowitej syntezie następujących produktów naturalnych:
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and preliminary biological evaluation of novel taspine derivatives as anticancer agents.
Zhang J, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(7), 2798-2805 (2010)
Chemoselective Zinc/HCl Reduction of Halogenated β-Nitrostyrenes: Synthesis of Halogenated Dopamine Analogues.
Maresh JJ, et al.
Synlett, 25, 2891-2894 (2014)
Concise syntheses of (-)-galanthamine and (?)-codeine via intramolecular alkylation of a phenol derivative.
Magnus P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(44), 16045-16047 (2009)
A concise synthesis of denbinobin.
Wang YC, et al.
Tetrahedron Letters, 46(47), 8103-8104 (2005)
Total synthesis of pareitropone via radical anion coupling.
Hong SK, et al.
Organic Letters, 12(17), 3954-3956 (2010)