Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
269,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
density
2.204 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, iodo
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(I)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5I/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution.
- It was used as solvent in a study to determine singlet oxgen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery.
- It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 99% (CP) | assay 99% |
| refractive index n20/D 1.496 (lit.) | refractive index n20/D 1.471 (lit.) | refractive index n20/D 1.538 (lit.) | refractive index n20/D 1.479 (lit.) |
| density 2.204 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.728 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.144 g/mL at 25 °C | density 1.796 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 161 °C (lit.) | bp 174-175 °C (lit.) | bp 177-181 °C (lit.) | bp 210-211 °C (lit.) |
| functional group fluoro, iodo | functional group bromo, fluoro | functional group - | functional group chloro, fluoro |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?