Merck
227226
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
98%
Synonim(y):
(1,3-Butadien-1-yloxy)trimethylsilane, (1,3-Butadienyloxy)trimethylsilane, (Butadienyloxy)trimethylsilane, 1-(Trimethylsiloxy)butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]-1,3-butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]butadiene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOCH=CHCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.27
Beilstein:
1902024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
131 °C (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O\C=C\C=C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-7H,1H2,2-4H3/b7-6+
Klucz InChI
UQGOYQLRRBTVFM-VOTSOKGWSA-N
Opis ogólny
Mechanism of Diels-Alder reaction between 1-(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene and 4,6-dinitrobenzofuroxan has been studied using state-of-the-art computational methods.
Zastosowanie
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene is commonly employed as diene in the Diels-Alder reaction.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mats Linder et al.
Organic letters, 14(1), 118-121 (2011-12-01)
The stepwise Diels-Alder reaction between 1-trimethylsiloxy-1,3-butadiene and 4,6-dinitrobenzofuroxan is explored using state-of-the-art computational methods. The results support a stepwise mechanism via a persistent intermediate, however, not the one previously reported (Lakhdar et al., Chem. Eur. J.2007, 16, 5681) but a