Przejdź do
212830
trans-1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene
95%
Synonim(y):
Danishefsky’s diene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOC(=CH2)CH=CHOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1616761
Assay:
95%
Form:
liquid
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
impurities
2-5% 4-methoxy-3-buten-2-one
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
68-69 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO\C=C\C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-8(6-7-9-2)10-11(3,4)5/h6-7H,1H2,2-5H3/b7-6+
InChI key
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
General description
trans-1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene is a funtionalized Diels-Alder diene. Mukaiyama-Michael-type addition/heterocyclization of trans-1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene (Danishefsky′s diene) with 1,2-diaza-1,3-butadiene has been investigated. Asymmetric hetero-Diels-Alder cyclization of Danishefsky′s diene with benzaldehyde catalyzed by mesoporous inorganic/metalorganic hybrid materials has been reported.
Application
trans-1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene was used:
  • in the synthesis of sulfone analogues of griseofulvin (sulfogriseofulvins), 4H-1-aminopyrroles and 4,5H-pyrazoles
  • as Diels-Alder diene for the synthesis of pyridones and pyranones
  • as reagent employed in the Mannich-Michael reaction for preparation of piperidinones and enaminones
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D62209256242BML00029
description
95%
description
98%
description
98%
description
AldrichCPR
assay
95%
assay
98%
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
68-69 °C/14 mmHg (lit.)
bp
48 °C (lit.)
bp
-
bp
110-111 °C/28 mmHg
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.441
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)