Merck
235040
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
98%
Synonim(y):
α-(Trimethylsiloxy)styrene, Acetophenone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.33
Beilstein:
1306914
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
tw
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene is a styrene type silyl enol ether, reacts with formaldehyde and 2,4-pentanedione to yield the corresponding dihydropyran. It also undergoes Mukaiyama aldol reaction with aldehydes in water in the presence of amphiphilic calix[6]arene derivatives as surfactants.
Zastosowanie
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene has been used in the synthesis of:
  • β-amino ketones in water via Mannich-type reaction
  • cis-2,6-disubstituted dihydropyrans via three-component, one-pot cascade reaction
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Calix [6] arene derivatives bearing sulfonate and alkyl groups as surfactants in Sc (OTf)3-catalyzed Mukaiyama aldol reactions in water.
Tian H-Y, et al.
Tetrahedron Letters, 41(15), 2529-2532 (2000)
Novel one-pot Mannich-type reaction in water: indium trichloride-catalyzed condensation of aldehydes, amines and silyl enol ethers for the synthesis of ?-amino ketones and esters.
Loh T-P and Wei L-L.
Tetrahedron Letters, 39(3), 323-326 (1998)
Robert J Hinkle et al.
Tetrahedron, 65(34), 6834-6839 (2010-02-18)
The rapid synthesis of cis-2,6-disubstituted dihydropyrans is achieved in a three-component, one-pot cascade reaction. BiBr(3)-ediated addition of ketene silyl acetals or silyl enol ethers to beta,gamma-unsaturated cis-4-trimethylsilyl-3-butenal provides a Mukaiyama aldol adduct containing a vinylsilane moiety tethered to a silyl
Catalyst-free aqueous multicomponent domino reactions from formaldehyde and 1, 3-dicarbonyl derivatives.
Gu Y, et al.
Green Chemistry, 11(12), 1968-1972 (2009)