Przejdź do
695580
1,3-Butadiene solution
20 wt. % in toluene
Synonim(y):
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.09
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
20 wt. % in toluene
refractive index
n20/D 1.493
density
0.806 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChI key
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Butadiene can be used:
  • In the synthesis of 1,6-hexanedial (adipic aldehyde) by bis-hydroformylation using rhodium as a catalyst.
  • As a monomer for the synthesis of cis-1,4-polybutadiene by polymerization using cobalt(II) and nickel(II) complex catalysts.
  • As a precursor for the selective synthesis of butene by hydrogenation reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
695904
description
20 wt. % in toluene
description
15 wt. % in hexane
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.493
refractive index
n20/D 1.376
density
0.806 g/mL at 25 °C
density
0.682 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
20 wt. % in toluene
concentration
15 wt. % in hexane
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Butadiene solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-105.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-76.11 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3 + 106-99-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)