Merck
M12002
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,3-butadiene
95%
Synonim(y):
1,3-Butadienyl methyl ether, 1-Methoxy-1,3-butadiene, 1-Methoxybutadiene, 4-Methoxy-1,3-butadiene
Wybierz wielkość
1 G
786,00 zł
5 G
1310,00 zł
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
786,00 zł
5 G
1310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH=CHOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Beilstein:
1420823
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
Klucz InChI
KOCUMXQOUWPSLK-SNAWJCMRSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)