Merck
225274
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzophenone
99%
Wybierz wielkość
10 G
403,00 zł
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
403,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3C6H4)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Beilstein:
1240527
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
bp
200 °C/17 mmHg (lit.)
mp
90-93 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-dimetylobenzofenon reaguje z bis(trichlorotytanofenoksydem), bidentnym kwasem Lewisa, tworząc krystaliczny kompleks[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Okba Saied et al.
Inorganic chemistry, 37(11), 2620-2625 (2001-10-24)
Treatment of 2,7-bis(1,1-dimethylethyl)fluorene-1,8-diol (3) with 2 equiv of TiCl(4) converts the two OH groups into OTiCl(3) groups and thereby yields bis(trichlorotitanium phenoxide) 7, a structurally well-defined reagent that holds two sites of strong Lewis acidity in close proximity. Bidentate Lewis