Merck
139351
Sigma-Aldrich
3′-Aminoacetophenone
97%
Synonim(y):
3-Acetylaniline
Wybierz wielkość
25 G
180,00 zł
100 G
178,00 zł
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
180,00 zł
100 G
178,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
Beilstein:
386009
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
bp
289-290 °C (lit.)
mp
94-98 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,9H2,1H3
Klucz InChI
CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3′-Aminoacetophenone acts as bifunctional coupling reagent during the synthesis of pyrimidines[1].
Zastosowanie
3′-Aminoacetophenone (3-Acetylaniline) was used as reagent during the asymmetric total synthesis of pactamycin[1]. It was used as starting reagent during the synthesis of curcumin mimics with substituted sulfonyl group[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chan Mug Ahn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(5), 1481-1483 (2009-01-31)
In order to discover novel small vasodilatory molecules for potential use in the treatment of vascular disease, we tested the vasodilatation effect of two types of synthetic curcumin mimics, amide type (3) and sulfonyl amide type (4), upon the basilar
M K Subramanian et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(1), 59-67 (2008-01-08)
The gas phase infrared spectrum of 3-aminoacetophenone (3AAP) was measured in the range 5000-500 cm(-1) and with a resolution of 0.5 cm(-1). The Fourier transform Raman (FT-Raman) and Fourier transform infrared (FT-IR) spectra of 3AAP were recorded in the solid
J S Früchtel et al.
Biotechnology and bioengineering, 71(2), 94-103 (2001-04-05)
A combination of symmetric building blocks and combinatorial functional group transformation for synthesis of pyrimidines was investigated. The purpose of the study was to maximize the return on invested synthetic efforts of reaction development for libraries. A representative set of
Justin T Malinowski et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6129), 180-182 (2013-04-13)
Medicinal application of many complex natural products is precluded by the impracticality of their chemical synthesis. Pactamycin, the most structurally intricate aminocyclopentitol antibiotic, displays potent antiproliferative properties across multiple phylogenetic domains, but it is highly cytotoxic. A limited number of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?