Kluczowe dokumenty
109681
N-Chlorosuccinimide
98%
Synonim(y):
1-Chloro-2,5-pyrrolidinedione, NCS
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
148-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imide
ciąg SMILES
ClN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Klucz InChI
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can be used for:
- Conversion of diindenylzinc agent, [Zn(ind)2(pic)2]5 into 1-chloroindene.
- Selective cleavage of tryptophanyl peptide bonds.
- Chemoselective oxidation of primary alcohols to aldehydes catalyzed by 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO) in the presence of tetrabutylammonium chloride under bi-phasic conditions.
- Conversion of primary amides and aldoximes to their corresponding nitriles in the presence of triphenylphosphine.
- α-Chlorination of acyl-chlorides.
- Conversion of benzylic sulfides into α-chloro sulfides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)