Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2NC6H4]2CS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-962-6
MDL number:
Assay:
85%
assay
85%
mp
202-206 °C (lit.)
functional group
amine, thione
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=S)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChI key
KFUJUTFTRXYQMG-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?