Przejdź do
A41402
4-Aminobenzophenone
Synonim(y):
4-Aminophenyl phenyl ketone, 4-Benzoylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4C(O)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-506-6
Beilstein/REAXYS Number:
389292
MDL number:
Form:
powder
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
121-124 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
InChI key
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A41208658405A45564
description
-
description
98%
description
97%
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
crystals
form
solid
form
powder
mp
121-124 °C (lit.)
mp
103-107 °C (lit.)
mp
107-111 °C
mp
96-98 °C (lit.)
functional group
phenyl, ketone
functional group
ketone, phenyl
functional group
-
functional group
ketone, phenyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)