Merck
141984
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxybenzophenone
97%
Wybierz wielkość
25 G
439,00 zł
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
439,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OC6H4)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.27
Beilstein:
1878026
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
141-143 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Photoreactivity of 4,4′-dimethoxybenzophenone with 2-aminobenzimidazole has been examined[1]. It is an ultraviolet absorbing additive in plastic products[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hirofumi Hirai et al.
Chemosphere, 55(4), 641-645 (2004-03-10)
Ligninolytic enzymes, manganese peroxidase (MnP), laccase, and lignin peroxidase (LiP), from white-rot fungi were used in an attempt to treat methoxychlor (MC), a chemical widely used as a pesticide. MnP and laccase in the presence of Tween 80 and 1-hydroxybenzotriazole
Xinggui Gu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(49), 17973-17980 (2015-10-23)
We present a nitrogen-containing polycyclic aromatic hydrocarbon (N-PAH), namely 12-methoxy-9-(4-methoxyphenyl)-5,8-diphenyl-4-(pyridin-4-yl)pyreno[1,10,9-h,i,j]isoquinoline (c-TPE-ON), which exhibits high quantum-yield emission both in solution (blue) and in the solid state (yellow). This molecule was unexpectedly obtained by a three-fold, highly regioselective photocyclodehydrogenation of a tetraphenylethylene-derived
Daisuke Nakajima et al.
Journal of UOEH, 28(2), 143-156 (2006-06-20)
This study examines the activities relating to the carcinogenicity of six types of benzophenone derivatives (benzophenone, 2-hydroxy-4-octyloxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, 2,4-dihydroxybenzophenone, 2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzophenone and 2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone) currently used in plastic products as additives to serve as ultraviolet absorbing agents. The evaluation of the initiation
Dolors Jornet et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(36), 11920-11926 (2010-08-26)
This work has examined the photoreactivity of benzophenone (3), 2-benzoylthiophene (4), 4-methoxybenzophenone (5), 4,4'-dimethoxybenzophenone (6), and 4-carboxybenzophenone (7) with 2-aminobenzimidazole (1). Laser flash photolysis (LFP) revealed quenching of the aromatic ketone triplets by 1, leading to formation of ketyl radicals