Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 220,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2C=NNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-321-8
Beilstein/REAXYS Number:
1910177
MDL number:
Assay:
96%
Form:
crystals
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
crystals
bp
225-230 °C/55 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
functional group
hydrazone, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2
InChI key
QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 95% | description 95% (GC) | description 95% |
| assay 96% | assay 95% | assay 95% (GC) | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form liquid | form solid | form liquid |
| bp 225-230 °C/55 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| mp 95-98 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
294.8 °F
flash_point_c
146 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?