Merck
224391
Sigma-Aldrich
Propylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
n-Propylmagnesium chloride, Chloropropylmagnesium
Wybierz wielkość
100 ML
448,00 zł
800 ML
2510,00 zł
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
448,00 zł
800 ML
2510,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.85
Beilstein:
3600246
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in diethyl ether
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Propylmagnesium chloride solution can be used as a Grignard reagent:
  • For the determination of analytes via derivatization reaction.
  • To synthesize alkyl naphthyl ketones from naphthonitriles[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of n-Alkylnaphthalenes via Semicarbazones
ZENGIN G, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 30, 139-144 (2006)