Przejdź do
775797
Isopropylmagnesium bromide solution
0.75 M in THF
Synonim(y):
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
4 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.75 M in THF
density
0.982 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Preparation of isopropylmagnesium bromide solutions: In this study, various concentrations of isopropylmagnesium bromide solutions were prepared, detailing their stability and reactivity for use in palladium-catalyzed cross-coupling reactions and other synthetic applications (Vulović et al., 2017).
  • Reductive coupling of amides: This research discusses the reductive functionalization of tertiary amides using isopropylmagnesium bromide, providing a novel method for amine synthesis, which is crucial for pharmaceutical chemistry (Xie and Dixon, 2017).
  • Synthesis of 1, 2, 3-triazoles: The study explores the use of isopropylmagnesium bromide in the synthesis of 1, 2, 3-triazoles through Grignard reactions, highlighting its role in protecting azides during the reaction process (Namioka et al., 2023).
  • Disposable cartridge concept for Grignard reagents: This paper introduces a novel disposable cartridge for the on-demand synthesis of Grignard reagents, including isopropylmagnesium bromide, enhancing the safety and scalability of Grignard reactions (Berton et al., 2020).
Packaging
The 25 mL Sure/Seal™ bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
703567419567282235
description
0.75 M in THF
description
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
description
0.5 M in THF
description
1.4 M in THF: toluene (1:3)
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
0.75 M in THF
concentration
40 % (w/w), 2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
concentration
0.5 M in THF
concentration
1.4 M in THF: toluene (1:3)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.982 g/mL at 25 °C
density
1.112 g/mL at 25 °C
density
0.935 g/mL at 25 °C
density
1.018 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solution
form
liquid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 920-39-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?