Przejdź do
703567
Isopropylmagnesium bromide solution
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
729,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
concentration
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran, 40 % (w/w)
density
1.112 g/mL at 25 °C
greener alternative category
SMILES string
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Application
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Product of Albemarle US Inc
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
775797703583774448
description
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
description
0.75 M in THF
description
~3.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
description
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
density
1.112 g/mL at 25 °C
density
0.982 g/mL at 25 °C
density
1.117 g/mL at 25 °C
density
1.005 g/mL at 25 °C
concentration
40 % (w/w), 2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
concentration
0.75 M in THF
concentration
~3.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)