Kluczowe dokumenty
C68555
1-Chloropropane
98%
Synonim(y):
Propyl chloride
Wybierz wielkość
302,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
302,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
2.71 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5.51 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
968 °F
granice wybuchowości
11 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
bp
46-47 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Theoretical and experimental studies of the kinetics of the reaction of 1-chloropropane and fully deuterated 1-chloropropane with atomic chlorine: This study explores the reaction kinetics of 1-chloropropane with atomic chlorine, providing insights into the influence of carbon position in molecular interactions (L Fojcik et al., 2021).
- High-pressure phase equilibrium in the {carbon dioxide (1)+ 1-chloropropane (2)} binary system: Research determining the phase equilibrium properties of 1-chloropropane under various conditions, useful for industrial applications involving carbon dioxide and 1-chloropropane (M Chorazewski et al., 2015).
- Temperature dependent dielectric relaxation studies of halopropane from 10 Mhz to 50 Ghz using a time domain reflectometry (TDR): This study investigates the dielectric properties of 1-chloropropane across a broad frequency range, highlighting its applications in the pharmaceutical and pesticide industries (RV Shinde et al., 2020).
- A Study on Subchronic Inhalation Toxicity of 1-Chloropropane: An examination of the inhalation toxicity of 1-chloropropane, providing critical data for occupational safety and health assessments (Y Hyun Chung et al., 2015).
- Thermal decomposition of 1-chloropropane behind the reflected shock waves in the temperature range of 1015–1220 K: A comprehensive analysis of the decomposition mechanisms of 1-chloropropane under high-temperature conditions, significant for understanding thermal stability and reaction kinetics (G Sudhakar et al., 2014).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?