Merck
290998
Sigma-Aldrich
Pentylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
1-Pentylmagnesium bromide, n-Pentylmagnesium bromide, Amylmagnesium bromide, Bromopentylmagnesium
Wybierz wielkość
100 ML
504,00 zł
800 ML
1690,00 zł
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
504,00 zł
800 ML
1690,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C5H11MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in diethyl ether
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h1,3-5H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZXWGTPYWPZGZPT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Pentylmagnesium bromide solution is a Grignard reagent that can be used in the preparation of:
  • Alkanes via Ni or Cu-catalyzed cross-coupling reaction with alkyl fluorides.[1]
  • Hydroxypiperidinones via the addition-cyclization-deprotection process of aldimines.[2]
It can also be used as a reagent to synthesize a key intermediate by olefin alkylation in the total synthesis of alkaloid, (+)-hyperaspine [3], and surface alkylation of H-terminated Si (111), by Si-C bond formation.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ronia Chung-Tin Sham et al.
Environment international, 137, 105567-105567 (2020-02-23)
The occurrence of triphenyltin (TPT) compounds, a highly toxic antifouling biocide, has been documented in marine environments and organisms all over the world. While some studies showed that marine mammals can be used as sentinel organisms to evaluate the pollution
Muhammad Waqar Ashraf et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(6), 811-816 (2017-04-14)
In the present work, data on the levels of hazardous Organotin compounds in eight commercially important fish species, caught from Arabian Gulf, has been reported. Highest levels of tributyltin (TBT) (98.5 ng/g dry weight) were detected in Epinephelus Tauvina whereas minimum
Diastereoconvergent Synthesis of trans-5-Hydroxy-6-Substituted-2-Piperidinones by Addition-Cyclization-Deprotection Process
Si Chang-Mei, et al.
Organic Letters, 16(16), 4328-4331 (2014)
Alkylation of Si surfaces using a two-step halogenation/Grignard route
Bansal A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(30), 7225-7226 (1996)
Ni-or Cu-catalyzed cross-coupling reaction of alkyl fluorides with Grignard reagents
Terao J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(19), 5646-5647 (2003)