Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1460,00 zł |
800 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 8850,00 zł 6637,50 zł |
Informacje o tej pozycji
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.968 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 0.5 M in THF | description 2.0 M in THF |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran | concentration 0.5 M in THF | concentration 2.0 M in THF |
| density 0.968 g/mL at 25 °C | density 1.022 g/mL at 25 °C | density 0.950 g/mL at 25 °C | density 0.995 g/mL at 25 °C |
| bp 65 °C | bp - | bp 65 °C | bp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopropylmagnesium bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.22 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 23719-80-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?