Merck
224383
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
Chlorek izopropylomagnezowy, Chloro-1-metyloetylo-magnez, Chloroizopropylomagnez, iPrMgCl
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHMgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.85
Beilstein:
4124221
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in diethyl ether
gęstość
0.834 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The first example of ?-chloromagnesio ?-lactones: their generation from ?-tolylsulfinyl ?-lactones with isopropylmagnesium chloride, stability, and reaction with electrophiles.
Sugiyama S, et al.
Tetrahedron Letters, 47(49), 8771-8775 (2006)
Synthesis of Poly (3-hexylthiophene) with a Narrower Polydispersity.
Miyakoshi R, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 25(19), 1663-1666 (2004)
Well-controlled synthesis of block copolythiophenes.
Ohshimizu K and Ueda M.
Macromolecules, 41(14), 5289-5294 (2008)
Preparation of amides mediated by isopropylmagnesium chloride under continuous flow conditions.
Mu?oz JM, et al.
Green Chemistry, 14(5), 1335-1341 (2012)