Merck
404926
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytriisopropoxide
Synonim(y):
Triisopropoxyvanadium(V) oxide, VTIP, Vanadium(V) trisisopropoxide oxide
Wybierz wielkość
1 G
177,00 zł
10 G
869,00 zł
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
177,00 zł
10 G
869,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
OV(OCH(CH3)2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
skład
V, 20.3-21.4% titration (, by potassium permanganate)
przydatność reakcji
core: vanadium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
80-82 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O[V](=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;;/q3*-1;;+3
Klucz InChI
DSGGJXAUQHKOGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Vanadium(V) oxytriisopropoxide is a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands the complexes have potential biological relevance as well as uses in catalysis.[1] Vanadium (V) oxytriisopropoxide (VOTP) may be used directly as a V precursor to dope TiO2 to form a high performance anode for lithium ion batteries.[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improving the electrochemical performance of anatase titanium dioxide by vanadium doping as an anode material for lithium-ion batteries.
Anh LT, et al.
Journal of Power Sources, 243, 891-898 (2013)
Feilong Jiang et al.
Inorganic chemistry, 37(21), 5439-5451 (2001-10-24)
The studies of an underexplored synthetic reagent, VO(2)(acac) (Hacac = acetylacetone) and semirational strategies for the formation of a complete series of simple vanadium(V) alkoxide clusters in alcohol-containing solvents. The neutral mono-, di-, tri-, and tetranuclear oxovanadium(V) complexes [V(2)O(2)(&mgr;-OCH(3))(2)(acac)(2)(OCH(3))(2)] (1)
Colm Glynn et al.
Nanoscale, 7(47), 20227-20237 (2015-11-18)
Devices composed of transparent materials, particularly those utilizing metal oxides, are of significant interest due to increased demand from industry for higher fidelity transparent thin film transistors, photovoltaics and a myriad of other optoelectronic devices and optics that require more
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf