Przejdź do
244783
Cadmium oxide
powder, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Cadmia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CdO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.41
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-146-2
MDL number:
eCl@ss:
38150602
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
composition
CdO
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: cadmium
density
8.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Cd]
InChI
1S/Cd.O
InChI key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Cadmium oxide (CdO) is a yellowish to reddish-brown inorganic compound known for its semiconductor properties. With a density of 8.15 g/mL at 25 °C, CdO serves as a versatile reagent and catalyst in various chemical reactions. It is primarily used in the production of cadmium-based materials and as a catalyst in organic synthesis. Cadmium oxide is also utilized in the manufacturing of glass and ceramics, where it contributes to color and opacity. Our high-purity cadmium oxide powder, with a purity of 99.5% trace metals basis, is particularly valuable for applications that require minimal impurities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202894GF95692157GF09311543
Cadmium foil, 6mm disks, thickness 0.025mm, 99.7+%
GF95692157
Cadmium
Cadmium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, 99.7+%
GF09311543
Cadmium
description
powder, 99.5% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
description
foil, 6mm disks, thickness 0.025mm, 99.7+%
description
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, 99.7+%
form
powder
form
powder
form
foil
form
foil
assay
99.5% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.7%
assay
≥99.7%
density
8.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cadmium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cadmium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
composition
CdO
composition
CdO
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium oxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-19-0
CAS No.
1306-19-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)